Läs mer
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel degellock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger ett skydd till deglar
- Förhindrar risken att hett material stänker ut ur den öppna degeln under uppvärmningsprocessen
- Locket kan enkelt tas av med antingen rostfritt stål eller nickel laboratorietång
- Bildar en tätt vidhäftande oxidfil mellan 400 °C och 600 C °i oxiderande atmosfärer
- Nickel effektivt för användning i fusioner där zirkonium eller andra metaller inte kan användas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickel |
| Max. Temperatur (metrisk) | 350 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Diameter (metrisk) Yttre | 45 mm |
| Produkttyp | Laboratoriedegellock |