Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldeglar
Produktkod. 11429579 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tjocklek (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11429579 50 mm 0,5 mm Varje
11489569 30 mm 0,5 mm -
11479569 20 mm 0,5 mm Varje
11429589 30 mm 1 mm Varje
11499569 35 mm 0,5 mm Varje
11419599 40 mm 2 mm Varje
11409599 45 mm 1,5 mm Varje
11439579 60 mm 0,5 mm Varje
11439599 60 mm 2 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11429579 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 SEK
    215.24 SEK / Paket med 1
    Save 31.76 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Få optimala resultat med nickeldeglar. Med arbetstemperaturer upp till 350 °C, Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity har genomgående en lång livslängd.
  • Hög form, utan lock
  • Lämplig för starka alkalier och fosforsyra
  • Beständig mot HF och Cl2 under 500 °C och mot HCl
  • Kapacitet och dimensioner är ungefärliga
  • Arbetstemperaturintervall upp till 350 °C säkerställer att degeln har en lång livslängd
  • I analyslaboratoriet ger nickeldeglar en lågkostnadsdegel
  • Kan användas för forskning, experiment, kemisk analys, tester, kvalitetskontroll och utbildning
Specifikationer
Material Nickel
Max. Temperatur (metrisk) 350 °C
Kvantitet Varje
Tjocklek (metrisk) 0,5 mm
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Laboratoriedegel