Läs mer
Fisherbrand™ Laboratorie anteckningsböcker
Handla allt Fisherbrand Produkter
Omslagsfärg:
Blått
Grön
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Syrafria sidor av arkivkvalitet är numrerade och innehåller mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur.
- Ligger platt när den öppnas.
- Användardata, instruktioner för anteckningsboken, innehållsförteckning, periodiska tabeller och konverteringstabeller ingår i varje bok.
- Bokmärkesband håller din plats för snabb referens.
- Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga.
- Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning.
- Alla anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
- Markeringsband.
- 8-1/2 x 11 tum. (218 x 281 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kartong/papper |
| Regerade | Rutnät |
| Bredd (engelska) Sida | 8,5 tum |
| Längd (engelska) Sida | 11 tum |
| Färg | Svart |
| Omslagsfärg | Svart |
| Mått (L x B) | 21.8 x 28.1 cm |
| Längd (metrisk) sida | 27.9 cm |
| Bredd (metrisk) sida | 21.6 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |