Läs mer
Fisherbrand™ Laboratorie anteckningsböcker
Produktkod. 15831658 Handla allt Fisherbrand Produkter
Omslagsfärg:
Blått
Grön
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15831658
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll informationen säker och välorganiserad med dessa laboratorieanteckningsböcker. De är idealiska för en mängd olika applikationer inklusive registrering av forskningsdata, experimentella förfaranden, design och utvecklingsidéer.
  • Syrafria sidor av arkivkvalitet är numrerade och innehåller mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur.
  • Ligger platt när den öppnas.
  • Användardata, instruktioner för anteckningsboken, innehållsförteckning, periodiska tabeller och konverteringstabeller ingår i varje bok.
  • Bokmärkesband håller din plats för snabb referens.
  • Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga.
  • Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning.
  • Alla anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
  • Markeringsband.
  • 8-1/2 x 11 tum. (218 x 281 mm)
Notera: Anteckningsböckerna med linjemodell har ett litet intryck av vertikala linjer. Linjerna är svaga -- endast tryckta med 30 %. Dessa vertikala linjer är användbara om du behöver lägga till grafer eller ritningar på sidan.
Specifikationer
Material Kartong/papper
Regerade Ja
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Svart
Omslagsfärg Svart
Mått (L x B) 21.8 x 28.1 cm
Längd (metrisk) sida 27.9 cm
Bredd (metrisk) sida 21.6 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal sidor 200
Produkttyp Anteckningsbok