Läs mer
Fisherbrand™ Laboratorie anteckningsböcker
Produktkod. 16216870 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Omslagsfärg:
Blått
Grön
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omslagsfärg Regerade Antal sidor Förpackningsstorlek
16216870 Grön Rutnät 100 Paket med 6
15811668 Rött Ja 200 Paket med 6
15801668 Rött Ja 100 Paket med 6
15891658 Rött Rutnät 200 Paket med 6
15881658 Rött Rutnät 100 Paket med 6
15861658 Blått Ja 100 Paket med 6
15851658 Blått Rutnät 200 Paket med 6
15841658 Blått Rutnät 100 Paket med 6
15871658 Blått Ja 200 Paket med 6
15831658 Svart Ja 200 Paket med 6
15821658 Svart Ja 100 Paket med 6
15811658 Svart Rutnät 200 Paket med 6
15801658 Svart Rutnät 100 Paket med 6
16226870 Grön Rutnät 200 -
16236870 Grön Ja 100 -
16246870 Grön Ja 200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 16216870
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Håll informationen säker och välorganiserad med dessa laboratorieanteckningsböcker. De är idealiska för en mängd olika applikationer inklusive registrering av forskningsdata, experimentella förfaranden, design och utvecklingsidéer.
  • Syrafria sidor av arkivkvalitet är numrerade och innehåller mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur.
  • Ligger platt när den öppnas.
  • Användardata, instruktioner för anteckningsboken, innehållsförteckning, periodiska tabeller och konverteringstabeller ingår i varje bok.
  • Bokmärkesband håller din plats för snabb referens.
  • Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga.
  • Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning.
  • Alla anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
  • Markeringsband.
  • 8-1/2 x 11 tum. (218 x 281 mm)
Notera: Anteckningsböckerna med linjemodell har ett litet intryck av vertikala linjer. Linjerna är svaga -- endast tryckta med 30 %. Dessa vertikala linjer är användbara om du behöver lägga till grafer eller ritningar på sidan.
Specifikationer
Material Kartong/papper
Regerade Rutnät
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Klart
Omslagsfärg Grön
Mått (L x B) 21.8 x 28.1 cm
Längd (metrisk) sida 27.9 cm
Bredd (metrisk) sida 21.6 cm
Antal sidor 100
Produkttyp Anteckningsbok