Läs mer
Heathrow Scientific™ Laboratorie anteckningsböcker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11304045 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Omslagsfärg:
Blått
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omslagsfärg Regerade Antal sidor unitSize
11304045 Rött Ja 200 -
11384035 Svart Rutnät 100 Varje
11394035 Blått Rutnät 200 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304045 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS8610D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Registrera forskningsdata, experimentella procedurer och designidéer. Laboratorie-anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
  • Numrerade, syrafria, sidor
  • Inkludera mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur
  • Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning
  • Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga
  • Mått 218 x 281 mm
Specifikationer
Material Syrafritt papper
Regerade Ja
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Rött
Omslagsfärg Rött
Mått (L x B) 11 x 8,5 tum. (281 x 218 mm)
Längd (metrisk) sida 27.9 cm
Bredd (metrisk) sida 21.6 cm
Antal sidor 200
Produkttyp Laboratorie anteckningsbok