Läs mer
Heathrow Scientific™ Laboratorie anteckningsböcker
Produktkod. 11394035 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Omslagsfärg:
Blått
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omslagsfärg Regerade Antal sidor Förpackningsstorlek
11394035 Blått Rutnät 200 Varje
11384035 Svart Rutnät 100 Varje
11304045 Rött Ja 200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394035 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS8610B
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Registrera forskningsdata, experimentella procedurer och designidéer. Laboratorie-anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
  • Numrerade, syrafria, sidor
  • Inkludera mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur
  • Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning
  • Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga
  • Mått 218 x 281 mm
  • 12 per fall
Specifikationer
Material Syrafritt papper
Regerade Rutnät
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Blått
Omslagsfärg Blått
Längd (metrisk) sida 27.9 cm
Bredd (metrisk) sida 21.6 cm
Antal sidor 200
Produkttyp Anteckningsbok