Läs mer
Heathrow Scientific™ Laboratorie anteckningsböcker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11384035 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Omslagsfärg:
Blått
Rött
Svart
Regerade:
Ja
Rutnät
Antal sidor:
100
200
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omslagsfärg Regerade Antal sidor unitSize
11384035 Svart Rutnät 100 Varje
11394035 Blått Rutnät 200 Varje
11304045 Rött Ja 200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384035 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS8610A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Registrera forskningsdata, experimentella procedurer och designidéer. Laboratorie-anteckningsböcker innehåller periodiska och omvandlingstabeller på baksidan.
  • Numrerade, syrafria, sidor
  • Inkludera mellanslag för titel, projektnummer, boknummer, datum och vittnessignatur
  • Fodrade anteckningsböcker har college-styrda sidor för enkel rapportskrivning
  • Överdrag för alla versioner är vattentäta och kemikaliebeständiga
  • Mått 218 x 281 mm
  • 12 per fall
Specifikationer
Material Syrafritt papper
Regerade Rutnät
Bredd (engelska) Sida 8,5 tum
Längd (engelska) Sida 11 tum
Färg Svart
Omslagsfärg Svart
Längd (metrisk) sida 27.9 cm
Bredd (metrisk) sida 21.6 cm
Antal sidor 100
Produkttyp Anteckningsbok
Kvantitet 12 st