Läs mer
Fisherbrand™ Laboratoriepaddelblandare med värmeinkubation och UV-kammarsanering
Produktkod. 17389912 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17389912 400 ml
1 options
Produktkod. 17389912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61405.00 SEK
    43161.49 SEK / Paket med 1
    Save 18243.51 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Fisherbrand Paddle Blender ger snabb och effektiv blandning, vilket säkerställer konsekvent homogenisering för livsmedelsmikrobiologi och andra provförberedande applikationer. Kammaren kan värmas upp efter behov. Ett UV-ljus ger sanering av kammaren i händelse av ett spill.
  • Kontamineringsfri blandning och homogenisering
  • Användbar för livsmedelsmikrobiologi och makroprovförberedelser
  • Användarvänlig, pekskärmsdrift
  • Variabel hastighet, tid och slaglängd
  • Uppvärmd kammare för inkuberade applikationer
  • Fönster för att visualisera prov
  • Lätt att rengöra
  • UV-ljus för kammarsanering
  • Accepterar 400 ml påsar
Specifikationer
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Sample Volume (engelska) 13,5 oz.
Antal stroke 3 till 12 slag/sek.
Frekvens 60 Hz