Läs mer
Laboratoriebuffertlösning, pH 9,21, blå, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11796388 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11796388
Brand: Reagecon 90515
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning i laboratoriemätning av pH. Reagecon™ Laboratoriebuffertlösning, pH 9,21, blå testas vid 20 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,02. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet och levereras med ett detaljerat analyscertifikat.
Reagecon tillverkar det mest omfattande sortimentet av pH-reagenser i världen; dessa är designade för att passa alla slutanvändares krav. Denna buffert av laboratoriekvalitet är tillverkad enligt krävande specifikationer med förlängd hållbarhet och levereras med ett detaljerat analyscertifikat och en omfattande etikett. Den är färgkodad för enkel identifiering.
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Blått
pH 9.21 ±0.02
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Odör Characteristic
Löslighetsinformation Fully miscible in water