Läs mer
Bochem™ Laboratoriekruka
Produktkod. 10539242
Change view
Kapacitet: 20 l
Produktkod.
10539242 Kapacitet: 20 l
1 options
Produktkod. 10539242 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bochem™ Laboratoriekrukan är gjord av rostfritt stål för hållbarhet.
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 320mm
Höjd (metrisk) 270mm
Kapacitet (metrisk) 20 L
Material Rostfritt stål (18/10)