Läs mer
Nickel Electro™ Laboratoriedegellock i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
DiameterMetricOuter
Kräver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypSpecifikationer, Kvantitet, Form
- Omagnetisk
- Stämplad med ordet rostfritt stål för att hjälpa till att identifiera material när det används
- Platt form med en fördjupning för centrering på deglar
- Inkluderar en förlängning på ena sidan som fungerar som handtag
- Sprickfri
Icke magnetisk, ljus finish, sprickfritt lock, handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 35 mm |
| Produkttyp | Degellock |
| Form | Plan |