Läs mer
Nickel Electro™ Laboratoriedeglar i rostfritt stål
Produktkod. 12827683 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12827683
Brand: Nickel Electro™ 124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Laboratoriedeglar i rostfritt stål är splittrade, sömlösa och har en ljus finish.
  • Stål, rostfritt
  • Slitstark
  • Omagnetisk
  • Sömlös
  • Splittersäker
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Max. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 10 Pk.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
Höjd (metrisk) 35 mm
Produkttyp Laboratoriedegel