Läs mer
Nickel Electro™ Laboratoriedeglar i rostfritt stål
Produktkod. 12847683 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12847683 50 ml Paket med 10
12817683 15 ml Paket med 10
12837683 30 ml -
12827683 25 ml Paket med 10
11479599 70 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12847683 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    1146.49 SEK / Paket med 10
    Save 173.51 SEK
    13% Av
Nickel Electro™ Laboratoriedeglar i rostfritt stål är splittrade, sömlösa och har en ljus finish.
  • Stål, rostfritt
  • Slitstark
  • Omagnetisk
  • Sömlös
  • Splittersäker
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Max. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 10 Pk.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Laboratoriedegel