Läs mer
Astell Laboratoriestandard 33 L Classic Benchtop Autoklav Komplett Paket för flaskade medier
Produktkod. 30245618
Change view
Controllertyp:
Expert VGA
Produktkod. Controllertyp
30245618 Expert VGA
1 options
Produktkod. 30245618 Leverantör Astell Leverantörsnummer AMB420XSC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
En manuellt vattenfylld autoklav utrustad med populära alternativ som används i de flesta laboratorier: Lastavkänd processtiming, fläktkylning (extern) och kondensatflaska, inklusive förpackning och leverans.
  • Laboratory Standard Classic Benchtop Autoclave är utrustad med lastavkänd processtiming, fläktkylning och en kondensatflaska, vilket ger den kylning och förbättrade vätskehanteringsförmåga som krävs av de flesta laboratorier.
  • Ytterligare valfria uppgraderingar är tillgängliga för att förbättra dess kapacitet ytterligare för mer specialistkrav.
  • Astell AMB Benchtop-autoklaver är fristående steriliseringsenheter som inte kräver några rördragningar och drivs med en standard enfas strömförsörjning.
  • Alla kompakta autoklaver är utrustade med hjul för enkel förflyttning.
  • Den klassiska versionen kräver manuell vattenfyllning och under cykeln lämnar kondensat kärlet via ett silikonrör som kan anslutas till en värmebeständig flaska.
  • 316 rostfritt stål elektropolerad kammare
  • Bashylla i kammaren
  • Kalibrering och validering tillgänglig
  • Kyllås
  • Snabbverkande dörrstängningsmekanism
  • Fem förprogrammerade cykler och upp till 50 tillgängliga
  • Flottörbrytare nivåkontroll (vatten)
  • Uppvärmnings-/fördröjd start-funktion
  • Ingen ledningsvattenförsörjning eller avlopp behövs
  • Optimerad för låg vatten- och strömförbrukning
  • Övertemperaturskydd
  • Tryckmätare
  • Fristående design utan installation krävs - bara fyll den med vatten och koppla in den så är maskinen redo att användas
  • Standard Astell säkerhetsfunktioner
  • Temperaturområde 100 C °till 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Tidsstyrd/pulsad gratis ångning
  • Fullt programmerbar 5,7 tum. Färgpekskärmskontroll
  • USB gränssnitt för nedladdning av styrenhetsdata
  • Valideringsport
Specifica
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Controllertyp Expert VGA
Amperage 13 A
Certifikat och efterlevnad PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Färg Svartvit
Kapacitet (engelska) 7,26 gal.
Kapacitet (metrisk) 33 L
Djup (metrisk) kammare 358 mm
Diameter (engelska) kammare 13,58 tum
Depth (engelska) kammaren 14,09 tum
Diameter (metrisk) kammare 345 mm
För användning med (applikation) Sterilisering av glas, Steriliseringsinstrument, Steriliseringsvätskor, Steriliseringsmedia, Steriliseringsavfall
Längd (engelska) 31,8 tum
Längd (metrisk) 808 mm
Produkttyp Bänkautoklavering
Temperatur (engelska) 221 °F till 279 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 134 °C
Vikt (metrisk) 73 kg
Elektriska krav 230V, 13 A, 50/60Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Latexfri Ja
Driftstryck 0,2 till 2,4 bar
Programmerbarhet Ja
Kvantitet 1 st
Spänning 230 V
Sterilitet Icke-steril
Fraktvikt (metrisk) 115 kg
Mått (L x B x H) 808 x 520 x 605 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.