Läs mer
Astell Laboratoriestandard 43 L Ecofill bänkbänkautoklav komplett paket för flaskmedia
Produktkod. 30245615
Change view
Controllertyp:
Expert VGA
Produktkod. Controllertyp
30245615 Expert VGA
1 options
Produktkod. 30245615 Leverantör Astell Leverantörsnummer AMB230XSC
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
En automatisk vattenfyllande autoklav utrustad med populära alternativ som används i de flesta laboratorier: Lastavkänd processtiming och fläktkylning (extern), inklusive förpackning och leverans.
  • Laboratory Standard Ecofill Benchtop Autoclave är utrustad med lastavkänd processtiming och fläktkylning, vilket ger den kylning och förbättrade vätskehanteringsförmåga som krävs av de flesta laboratorier.
  • Ytterligare valfria uppgraderingar är tillgängliga för att förbättra dess kapacitet ytterligare för mer specialistkrav.
  • Astell AMB Benchtop-autoklaver är fristående steriliseringsenheter som inte kräver några rördragningar och drivs med en standard enfas strömförsörjning.
  • Alla kompakta autoklaver är utrustade med hjul för enkel förflyttning.
  • Ecofill-versionen har en integrerad behållare och ett inbyggt återcirkulationssystem för automatiskt vatten.
  • När behållaren är fylld ger den vatten i upp till 15 cykler, och fungerar också som ett uppsamlingskärl för kondensat och vattnet som automatiskt återförs från kammaren i slutet av varje cykel, vilket minimerar vattenanvändningen.
  • 316 rostfritt stål elektropolerad kammare
  • Bashylla i kammaren
  • Kalibrering och validering tillgänglig
  • Kyllås
  • Snabbverkande dörrstängningsmekanism
  • Fem förprogrammerade cykler och upp till 50 tillgängliga
  • Flottörbrytare nivåkontroll (vatten)
  • Uppvärmnings-/fördröjd start-funktion
  • Ingen ledningsvattenförsörjning eller avlopp behövs
  • Optimerad för låg vatten- och strömförbrukning
  • Övertemperaturskydd
  • Tryckmätare
  • Fristående design utan installation krävs - bara fyll den med vatten och koppla in den så är maskinen redo att användas
  • Standard Astell säkerhetsfunktioner
  • Temperaturområde 100 C °till 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Tidsstyrd/pulsad gratis ångning
  • Fullt programmerbar 5,7 tum. Färgpekskärmskontroll
  • USB gränssnitt för nedladdning av styrenhetsdata
  • Valideringsport
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Controllertyp Expert VGA
Amperage 13 A
Certifikat och efterlevnad PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Färg Svartvit
Kapacitet (engelska) 9,46 gal.
Kapacitet (metrisk) 43 L
Djup (metrisk) kammare 465 mm
Diameter (engelska) kammare 13,58 tum
Depth (engelska) kammaren 18,31 tum
Diameter (metrisk) kammare 345 mm
För användning med (applikation) Sterilisering av glas, Steriliseringsinstrument, Steriliseringsvätskor, Steriliseringsmedia, Steriliseringsavfall
Längd (engelska) 31,8 tum
Längd (metrisk) 808 mm
Produkttyp Bänkautoklavering
Temperatur (engelska) 221 °F till 279 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 134 °C
Visa VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Vikt (metrisk) 95 kg
Elektriska krav 230V, 13 A, 50/60Hz, (N+E)
Gränssnitt VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Latexfri Ja
Spänning 230 V
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 808 x 520 x 605 mm