Läs mer
Astell Laboratoriestandard 63 L Classic Benchtop Autoklav Komplett Paket för flaskmaterial
Produktkod. 30245622
Change view
Controllertyp:
Expert VGA
Produktkod. Controllertyp
30245622 Expert VGA
1 options
Produktkod. 30245622 Leverantör Astell Leverantörsnummer AMB440XSC
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
En manuellt vattenfylld autoklav utrustad med populära alternativ som används i de flesta laboratorier: Lastavkänd processtiming, fläktkylning (extern) och kondensatflaska, inklusive förpackning och leverans.
  • Laboratory Standard Classic Benchtop Autoclave är utrustad med lastavkänd processtiming, fläktkylning och en kondensatflaska, vilket ger den kylning och förbättrade vätskehanteringsförmåga som krävs av de flesta laboratorier.
  • Ytterligare valfria uppgraderingar är tillgängliga för att förbättra dess kapacitet ytterligare för mer specialistkrav.
  • Astell AMB Benchtop-autoklaver är fristående steriliseringsenheter som inte kräver några rördragningar och drivs med en standard enfas strömförsörjning.
  • Alla kompakta autoklaver är utrustade med hjul för enkel förflyttning.
  • Den klassiska versionen kräver manuell vattenfyllning och under cykeln lämnar kondensat kärlet via ett silikonrör som kan anslutas till en värmebeständig flaska.
  • 316 rostfritt stål elektropolerad kammare
  • Bashylla i kammaren
  • Kalibrering och validering tillgänglig
  • Kyllås
  • Snabbverkande dörrstängningsmekanism
  • Fem förprogrammerade cykler och upp till 50 tillgängliga
  • Flottörbrytare nivåkontroll (vatten)
  • Uppvärmnings-/fördröjd start-funktion
  • Ingen ledningsvattenförsörjning eller avlopp behövs
  • Optimerad för låg vatten- och strömförbrukning
  • Övertemperaturskydd
  • Tryckmätare
  • Fristående design utan installation krävs - bara fyll den med vatten och koppla in den så är maskinen redo att användas
  • Standard Astell säkerhetsfunktioner
  • Temperaturområde 100 C °till 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Tidsstyrd/pulsad gratis ångning
  • Fullt programmerbar 5,7 tum. Färgpekskärmskontroll
  • USB gränssnitt för nedladdning av styrenhetsdata
  • Valideringsport
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Controllertyp Expert VGA
Amperage 13 A
Certifikat och efterlevnad PED 2014/68/EU, ISO 17025:2017 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Färg Svartvit
Kapacitet (engelska) 13,85 gal.
Kapacitet (metrisk) 63 L
Djup (metrisk) kammare 671 mm
Diameter (engelska) kammare 13,58 tum
Depth (engelska) kammaren 26,42 tum
Diameter (metrisk) kammare 345 mm
För användning med (applikation) Sterilisering av glas, Steriliseringsinstrument, Steriliseringsvätskor, Steriliseringsmedia, Steriliseringsavfall
Längd (engelska) 39,61 tum
Längd (metrisk) 1006 mm
Produkttyp Bänkautoklavering
Temperatur (engelska) 221 °F till 279 °F
Temperatur (metrisk) 105 °C till 128 °C
Vikt (metrisk) 130 kg
Elektriska krav 230V, 13 A, 50/60Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Latexfri Nej
Driftstryck 0,2 till 2,4 bar
Programmerbarhet Ja
Kvantitet 1 st
Spänning 230 V
Sterilitet Icke-steril
Fraktvikt (metrisk) 147 kg
Mått (L x B x H) 1006 x 520 x 605 mm