Läs mer
Astell Laboratoriestandard 63 L Classic Toploading Autoklav-komplettpaket för flaskmaterial
Produktkod. 30245626
Change view
Controllertyp:
Expert VGA
Produktkod. Controllertyp
30245626 Expert VGA
1 options
Produktkod. 30245626 Leverantör Astell Leverantörsnummer AMA440XSC
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
En manuellt vattenfylld autoklav utrustad med populära alternativ som används i de flesta laboratorier: Lastavkänd processtiming, fläktkylning (extern) och kondensatflaska, inklusive förpackning och leverans.
  • Autoklaven har också: Tidsinställd/pulsad friångning. 5 förinställda cykler.
  • Enkelt stängningssystem.
  • USB gränssnitt.
  • Tryckkärl i elektropolerat rostfritt stål.
  • Övertemperaturskydd.
  • Termoelement ingångsport.
  • Coolt låsskydd för vätskecykler.
  • Tryckmätare.
  • Säkerhetsventil testprogram. 5,7 tums pekskärmskontroll i färg.
  • Laboratory Standard Compact Classic Toploader är utrustad med lastavkänd processtiming och fläktkylning, vilket ger den kylning och förbättrade vätskehanteringsförmåga som krävs av de flesta laboratorier.
  • Ytterligare valfria uppgraderingar är tillgängliga för att förbättra dess kapacitet ytterligare för mer specialistkrav.
  • De 63 L kompakta toppmatade autoklaverna är golvstående fristående steriliseringsenheter som inte kräver några rördragningar och drivs med en standard enfas strömförsörjning.
  • Alla kompakta autoklaver är utrustade med hjul för enkel förflyttning.
  • Den klassiska versionen kräver manuell vattenfyllning och under cykeln lämnar kondensat kärlet via ett silikonrör som kan anslutas till en värmebeständig flaska.
  • 316 rostfritt stål elektropolerad kammare
  • Bashylla i kammaren
  • Kalibrering och validering tillgänglig
  • Hjul monterad för att enkelt flytta enheten
  • FDA 21 CFR part 11 mjukvarualternativ tillgängligt
  • Kyllås
  • Snabbverkande dörrstängningsmekanism
  • Fem lösenordsnivåer för att hindra användare på lägre nivå att göra ändringar
  • Fem förprogrammerade cykler och upp till 50 tillgängliga
  • Uppvärmnings-/fördröjd start-funktion
  • Ingen ledningsvattenförsörjning eller avlopp behövs
  • Optimerad för låg vatten- och strömförbrukning
  • Övertemperaturskydd
  • Tryckmätare
  • Fristående design utan installation krävs - bara fyll den med vatten och koppla in den så är maskinen redo att användas
  • Standard Astell säkerhetsfunktioner
  • Temperaturområde 100 C °till 138 °C (0,2 - 2,4 bar)
  • Tidsstyrd/pulsad gratis ångning
  • Fullt programmerbar 5,7 tum. Färgpekskärmskontroll
  • USB gränssnitt för nedladdning av styrenhetsdata
  • Valideringsport
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Controllertyp Expert VGA
Amperage 13 A
Certifikat och efterlevnad PED 2014/68/EU, ISO 17025:2005 (UKAS), IEC 61010, ISO9001:2015
Färg Svartvit
Kapacitet (engelska) 13,85 gal.
Kapacitet (metrisk) 63 L
Djup (metrisk) kammare 668 mm
Diameter (engelska) kammare 13,622 tum
Depth (engelska) kammaren 26,31 tum
Diameter (metrisk) kammare 346 mm
För användning med (applikation) Sterilisering av glas, Steriliseringsinstrument, Steriliseringsvätskor, Steriliseringsmedia, Steriliseringsavfall
Längd (metrisk) 705 mm
Produkttyp Autoklav, toppmatad kompakt
Temperatur (engelska) 221 °F till 280 °F
Temperatur (metrisk) 100 °C till 138 °C
Visa VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Vikt (metrisk) 130 kg
Elektriska krav 230V, 13 A, 50/60Hz, (N+E)
Frekvens 50/60 Hz
Gränssnitt VGA (640x480) färg TFT + analog resistiv pekskärm
Driftstryck 0,2 till 2,4 bar
Programmerbarhet Ja
Kvantitet 1 st
Spänning 230 V
Sterilitet Icke-steril
Fraktvikt (metrisk) 147 kg
Mått (L x B x H) 705 x 530 x 1070 mm