Läs mer
JULABO™ LC4 Laboratorietemperaturregulator
Produktkod. 10468472
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +350 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10468472 -50 °C till +350 °C Varje
1 options
Produktkod. 10468472 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9700140
Beräknad leverans: 12-01-2027
Tillhandahålla temperaturberoende mät-, kontroll-, säkerhets- och övervakningsuppgifter. Inkluderar MULTI-DISPLAY (LED) och stänksäker knappsats. Hög/låg temperatur varningsfunktioner med en patenterad intervallton säkerställer säker drift. Typiska tillämpningar: värmemantlar, värmebad och värmemattor.
  • PID temperaturkontroll
  • Ljusstark, stor LED-display
  • Konstant indikering av börvärden och ärvärden
  • Stänksäker knappsats
  • Justerbar högtemperaturavstängning
  • RS232-gränssnitt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Höjd (metrisk) 16 cm
Fuktighet 50 % vid 40 °C
Längd (metrisk) 17 cm
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +350 °C
Bredd (metrisk) 17 cm
Wattal 2kW
Mått (L x B x H) 17 x 17 x 16cm
Modell LC4
Vikt (metrisk) 3 kg
Amperage 10 A
Visningstyp LED
Typ Laboratorietemperaturregulator
För användning med (applikation) Värmemantlar, värmebad och värmematta
Spänning 230 V