Läs mer
Gestigkeit Harry Laboratorie termoregulator
Produktkod. 10547092
Change view
Temperaturområde (metriskt):
20 °C till 600 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
10547092 20 °C till 600 °C Varje
1 options
Produktkod. 10547092 Leverantör Gestigkeit Harry Leverantörsnummer TR283T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19824.98 SEK
    12727.98 SEK / Paket med 1
    Save 7097.00 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Den mikroprocessorstyrda temperaturregulatorn TR 28-3T är en reglerenhet för högtemperaturvärmeplattan.
  • Reglerenhet för högtemperaturhällen
  • Efter att temperaturen har valts med tangentbordet hålls den konstant av PID-regulatorn.
Specifikationer
Temperatur (engelska) Max 1112 °F
Längd (metrisk) sladd 1.8 m
Temperaturområde (engelska) 68 °F till 1 112° F
Temperatur (metrisk) Max 600 °C
Temperaturområde (metriskt) 20 °C till 600 °C
Mått (L x B x H) 200 x 65 x 280 mm
Vikt (metrisk) 2.2 kg
Frekvens 50/60 Hz
Visningstyp Digital
Spänning 220/240 V