Läs mer
Amarell™ Laboratorie Total Immersion Precision Termometer
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Röd Ande |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | Regeringsprovning |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Produkttyp | Precision termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 100 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +100 °C |
| Kalibrerad | Ja |
| Visa mer |