Läs mer
Amarell™ Laboratorie Total Immersion Precision Termometer
Produktkod. 10274672
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +100 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
Indelning:
0,1 °C
0,5 °C
1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning unitSize
10274672 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Varje
10726265 -10 °C till +150 °C 1 °C Varje
10111462 -10 °C till +100 °C 0,5 °C Varje
10084052 -10 °C till +50 °C 0,1 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10274672 Leverantör Amarell™ Leverantörsnummer L26618
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Flaskfyllning Red Spirit
Certifikat och efterlevnad DIN
För användning med (applikation) Government testing
Typ av nedsänkning Total Immersion
Längd (metrisk) 220 mm
Produkttyp Precision Thermometer
Max. Temperatur (metrisk) 50°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Kalibrerad Yes
Indelning 0,5 °C