Läs mer
DuraLab Laboratorievagn Large
Produktkod. 30280262
Change view
Antal hyllor:
2
3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
30280262 2
30280264 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280262 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 SEK
    1644.77 SEK / Paket med 1
    Save 435.23 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Laboratorievagnar är lätta, mångsidiga och hållbara, vilket säkerställer smidig rörlighet och pålitlig prestanda i laboratorier.
  • Mångsidig design anpassad för olika laboratorieapplikationer.
  • Lättviktskonstruktion med stark bärförmåga.
  • Utrustad med precisionslagerhjul, inklusive 2 med bromsar, för smidig och säker rörlighet.
  • Tillverkade av polymerer av högsta kvalitet i nylonfibrer för att klara krävande arbetsförhållanden.
  • Tillverkad av återvunnen polypropen (PP) för att stödja hållbarhet och minimera miljöpåverkan.
  • Förstärkt med solida stålblock för ökad hållbarhet.
  • Inkluderar 4 gummihjul (2 med lås) för stabilitet och enkel rörelse.
  • Konstruerad för att bära en lastkapacitet på upp till 250 kg.
Specifikationer
Produkttyp Dubbel spårvagn
Färg Svart
Bärande kapacitet (engelska) 551.15 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium, Polypropen, Polymer, Högmodulsgummi
Antal hyllor 2