Läs mer
DuraLab Laboratorievagn Large
Produktkod. 30280264
Change view
Antal hyllor:
2
3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
30280264 3
30280262 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30280264 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    1948.31 SEK / Paket med 1
    Save 296.69 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorievagnar är lätta, mångsidiga och hållbara, vilket säkerställer smidig rörlighet och pålitlig prestanda i laboratorier.
  • Mångsidig design anpassad för olika laboratorieapplikationer.
  • Lättviktskonstruktion med stark bärförmåga.
  • Utrustad med precisionslagerhjul, inklusive 2 med bromsar, för smidig och säker rörlighet.
  • Tillverkade av polymerer av högsta kvalitet i nylonfibrer för att klara krävande arbetsförhållanden.
  • Tillverkad av återvunnen polypropen (PP) för att stödja hållbarhet och minimera miljöpåverkan.
  • Förstärkt med solida stålblock för ökad hållbarhet.
  • Inkluderar 4 gummihjul (2 med lås) för stabilitet och enkel rörelse.
  • Konstruerad för att bära en lastkapacitet på upp till 250 kg.
Specifikationer
Produkttyp Treble-spårvagn
Färg Svart
Bärande kapacitet (engelska) 551.15 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium, Polypropen, Polymer, Högmodulsgummi
Antal hyllor 3