Läs mer
DuraLab Laboratorievagn liten
Beskrivning
- Tillverkad av återvunnen polypropen för att stödja hållbarhet
- Förstärkt med solida stålblock för ökad hållbarhet
- Utrustad med 4 gummihjul, inklusive 2 med lås, för stabilitet och enkel rörelse
- Byggd för att tåla krävande laboratorieförhållanden med högkvalitativa polymerer
- Konstruerad med en lastkapacitet på 250 kg för pålitlig prestanda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vagn med dörr |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 790 x 480 x 940 mm |
| Bärande kapacitet (engelska) | 551.15 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 250 kg |
| Material | Aluminium, Polypropen, Polymer, Högmodulsgummi |
| Antal hyllor | 1 |