Läs mer
DuraLab Laboratorievagn liten
Produktkod. 30280278
Change view
Produkttyp:
Dubbel spårvagn
Treble-spårvagn
Vagn med dörr
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
30280278 Treble-spårvagn
30280256 Dubbel spårvagn
30280266 Vagn med dörr
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280278 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1429.45 SEK / Paket med 1
    Save 220.55 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Mångsidig och lätt, byggd med en lastkapacitet på 250 kg och precisionshjul, inklusive två med bromsar för smidig rörlighet.
  • Tillverkad av återvunnen polypropen för att stödja hållbarhet
  • Förstärkt med solida stålblock för ökad hållbarhet
  • Utrustad med 4 gummihjul, inklusive 2 med lås, för stabilitet och enkel rörelse
  • Byggd för att tåla krävande laboratorieförhållanden med högkvalitativa polymerer
  • Konstruerad med en lastkapacitet på 250 kg för pålitlig prestanda
Specifikationer
Produkttyp Treble-spårvagn
Färg Svart
Mått (L x B x H) 870 x 490 x 1050 mm
Bärande kapacitet (engelska) 551.15 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium, Polypropen, Polymer, Högmodulsgummi
Antal hyllor 3