Läs mer
DuraLab Laboratorievagn liten
Produktkod. 30280282
Change view
Antal hyllor:
2
3
4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
30280282 3
30280267 2
30280297 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280282 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1740.00 SEK
    1509.87 SEK / Paket med 1
    Save 230.13 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lättviktig och mångsidig med en kapacitet på 250 kg, designad med precisionshjul och bromsar för mjuk, säker och pålitlig rörlighet.
  • Tillverkad av återvunnen polypropen för att minimera miljöpåverkan
  • Förstärkt med solida stålblock för ökad styrka och hållbarhet
  • Utrustad med 4 gummihjul, varav 2 med lås, för säker och smidig rörlighet
  • Tillverkade av högkvalitativa nylonfiberblandade polymerer för att klara krävande förhållanden
  • Designad med en lastkapacitet på 250 kg för pålitlig användning i laboratorier
Specifikationer
Produkttyp Treble-spårvagn
Färg Svart
Mått (L x B x H) 850 x 480 x 1020 mm
Bärande kapacitet (engelska) 551.15 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium, Polymer, Polypropen, Högmodulsgummi
Antal hyllor 3