Läs mer
DuraLab Laboratorievagn liten
Produktkod. 30280297
Change view
Antal hyllor:
2
3
4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor
30280297 4
30280267 2
30280282 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280297 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 SEK
    1756.33 SEK / Paket med 1
    Save 268.67 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lättviktig och mångsidig med en kapacitet på 250 kg, designad med precisionshjul och bromsar för mjuk, säker och pålitlig rörlighet.
  • Tillverkad av återvunnen polypropen för att minimera miljöpåverkan
  • Förstärkt med solida stålblock för ökad styrka och hållbarhet
  • Utrustad med 4 gummihjul, varav 2 med lås, för säker och smidig rörlighet
  • Tillverkade av högkvalitativa nylonfiberblandade polymerer för att klara krävande förhållanden
  • Designad med en lastkapacitet på 250 kg för pålitlig användning i laboratorier
Specifikationer
Produkttyp Spårvagn
Färg Svart
Mått (L x B x H) 850 x 480 x 1080 mm
Bärande kapacitet (engelska) 551.15 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium, Polypropen, Högmodulsgummi, Polymer
Antal hyllor 4