Beskrivning
- Snabbare destillation av bättre kvalitet och lösningsmedelskoncentration
- LVS 105 T -10 ef + -systemet är speciellt designat för lösningsmedelsdestillation/avdunstningstillämpningar och består av en kemisk membranpump och en digital styrenhet i VCpro 600-serien med varvtalsreglering för motorn (ecoflex-teknologi).
- Vätskeavskiljare och avgasemissionskondensor för optimal lösningsmedelsåtervinning ingår också.
- Designade för kemiska tillämpningar är alla fuktade delar gjorda av högkvalitativa kemiskt resistenta material och klarplastbelagda glasvaror.
- Idealisk för avdunstning av lösningsmedel med hög och låg kokpunkt.
- Den kemikaliebeständiga membranpumpen (MPC serie) ger ett djupt stabilt vakuum.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 250 x 260 x 435 mm |
| Material | PTFE, PEEK |
| Modell | LVS 105 T -10 ef + |
| Vikt (metrisk) | 9.5 kg |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Maximalt tryck | 2 mbar |
| Spänning | 115/230 V |
| För användning med (applikation) | Avdunstning av lösningsmedel med hög och låg kokpunkt |