Läs mer
Welch™ Laboratorievakuumsystem med ballastventil i glas
Produktkod. 11872253 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Flödeshastighet:
33 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11872253 33 l/min Varje
1 options
Produktkod. 11872253 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 115037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44215.00 SEK
    37881.89 SEK / Paket med 1
    Save 6333.11 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Laboratory Vacuum System används för att skapa en kontrollerad vakuummiljö och används ofta för applikationer som filtrering, destillation och lösningsmedelsavdunstning bland annat. Ballastventilen i glas möjliggör exakt kontroll av gasflödet in i systemet.
  • Underlättar avlägsnandet av gas eller ånga
  • Ballastventil i glas möjliggör finjustering av vakuumet
  • Kemiskt resistent
  • Avskiljare på sugsidan med rundbottnad kolv
  • Monterad, klar för anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 2 l/min. (vid 60 Hz i m 3 ), 1,8 L/min. (vid 50 Hz i m 3 )
Inkluderar Ballastventil i glas
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 360 x 310 x 445 mm
Djup (metriskt) 310 mm
Modell LVS 201 T
Bullernivå <45 dB
Vikt (engelska) 33.1 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg
Flödeshastighet 33 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (engelska) 17,5 tum
Total höjd (metrisk) 445 mm
Total bredd (engelska) 14,2 tum
Total bredd (metrisk) 360 mm
Pumptyp Vakuumpump
Användningsområden Avlägsnande av gas eller ånga
Antal etapper 3
Maximalt tryck <2 mbar
Spänning 230 V