Läs mer
Welch Ilmvac™ Labovac 10 olja
Produktkod. 11819580 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11819580 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11819580 Leverantör Welch Ilmvac™ Leverantörsnummer 800123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 SEK
    2222.47 SEK / 10 L
    Save 187.53 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Använd denna mineralolja med vanliga vakuumpumpar med roterande skovlar. Welch Ilmvac™ Labovac 10 Oil är idealisk för en mängd olika applikationer.
  • Mineraloljebaserad vakuumolja för vanliga roterande lamellvakuumpumpar
  • 10L
  • För applikationer som att pumpa ut luft, inerta gaser och vattenånga, och även lätt sura eller basiska ångor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuumolja
Volym (metrisk) 10 l