Läs mer
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 1500
Beskrivning
- Jonbytespatron med cirka 13 L regenererbart blandbäddsresin
- Tryckbeständigt rostfritt stålhus (1.4571)
- Maximalt arbetstryck upp till 10 bar
- Flöde upp till 300 L/h
- Kapacitet: ca 1500 L vid totalt 10° lösta ämnen
- Ren vattenkvalitet: 0,1 till 20 μS/cm
- Maxvattentemperatur: 30 °C
- Mått ø x H 239 x 398 mm
- Anslutning: R 0,75 tum Extern tråd
- Vikt: ca 14 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jonpatron |
| Max. Flödeshastighet | 300 L |