Läs mer
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 2800
Beskrivning
- Jonbytespatron med cirka 20 L regenererbart blandbäddsharts
- Tryckbeständigt rostfritt stålhus (1.4571)
- Maximalt arbetstryck upp till 10 bar
- Flöde upp till 950 L
- Kapacitet cirka 2800 L vid totalt 10° lösta ämnen
- Ren vattenkvalitet: 0,1 till 20 μ
- Maxvattentemperatur: 30 °C
- Mått ø x H 239 x 560 mm
- Anslutning: R 0,75 tum Extern tråd
- Vikt: ca 20 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jonpatron |
| Max. Flödeshastighet | 950 L |