Läs mer
SHP Steriltechnik AG Labowater DM 4000
Beskrivning
- Jonbytespatron med cirka 26 L regenererbart blandbäddsharts
- Tryckbeständigt rostfritt stålhus (1.4571)
- Maximalt arbetstryck upp till 10 bar
- Flödeshastighet upp till 1000 L/h
- Kapacitet cirka 4000 L vid totalt 10° lösta ämnen
- Ren vattenkvalitet: 0,1 till 20 μS/cm
- Maxvattentemperatur: 30 °C
- Mått ø x H 239 x 703 mm
- Anslutning R 0,75 tum Extern tråd
- Vikt: ca 25 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Jonpatron |
| Max. Flödeshastighet | 1000 L |