Läs mer
Labplas Sani-Sponge Provtagningspåsar, vanliga flikar: Med genomskinlig kropp, avrivbar skyddsremsa
Description
- Upptäcker Listeria, Salmonella och E. coli
- Fri från föroreningar
- Virgin polyeten
- Stor väska munöppning
- Lättanvända dragflikar
- Svamp för svabbning
- Uttorkad svamp
Specifications
Specifications
| Beskrivning | DE Neutraliserande buffert |
| Inkluderar | DE Neutraliserande buffert |
| Volym (metrisk) | 450 mL |
| Material | Polyeten |