Läs mer
Labplas Twirl'EM™ Sterila provtagningspåsar, SafetyTabs
Produktkod. 16235272
Tjocklek (engelska):
4 mil
Kapacitet (metrisk):
1650 ml
Förslutningstyp:
2 runda trådar
Färg:
Klart
Produktkod. 16235272
Brand: Labplas EPL47012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåll en steril, säker, föroreningsfri böjlig behållare som säkerställer tillförlitliga analysresultat. Labplas Twirl'EM™ Sterila provtagningspåsar med säkerhetsflikar har flikar som är lätta att dra som öppnar påsen utan risk för att förorena påsens insida. De är användbara i en mängd olika provtagningstillämpningar, inklusive miljö- och ytprovtagning.
  • Virgin polyetenslang
  • Kan värmas till 240 °C för sterilitet
  • Stor påsens munöppning för att underlätta införing av prover
  • Enkla dragflikar för att öppna och stänga påsen med minskad risk för kontaminering
  • R-Nase, D-Nase, Pyrogen och BPA fri
Applikationer inkluderar:
  • Miljöprovtagning
  • Ytprovtagning
  • Provtagning av slaktkroppar
  • Biomedicinsk forskning
  • Farmaceutisk forskning
  • Livsmedelsindustrin
Certifikat
Sterilitet
Uppfyllande
EPA, FDA, USDA, HACCP
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1650 ml
Förslutningstyp 2 runda trådar
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 4 mil