Läs mer
Sartorius™ Labsorb™ Polyetenbelagt papper
Handla allt Sartorius Produkter
Mått (L x B):
460 x 570 mm
480 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Ytskyddspapper
- Med cellulosasidan uppåt absorberar papperet vätskor som stoppas av polyetenskiktet som förhindrar att tränga igenom
- Med polyetensidan uppåt, användbar för återvinning av värdefulla eller giftiga vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Labsorb |
| Material | Polyetenbelagt papper |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Typ | Ytskyddspapper |
| Mått (L x B) | 480 x 600 mm |