Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, Luer-lås
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
5286.04 SEK - 22273.00 SEK
Specifikationer
Slangstil TPE
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17889686
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH31294.05
2 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6175.00 SEK
5286.04 SEK / Paket med 10
Spara 888.96 SEK
14% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17809726
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH31294.01
5 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
16060.00 SEK
13757.50 SEK / Paket med 10
Spara 2302.50 SEK
14% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17829726
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH31294.02
10 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6515.00 SEK
5578.61 SEK / Paket med 10
Spara 936.39 SEK
14% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17869726
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH31294.03
20 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
25995.00 SEK
22273.00 SEK / Paket med 10
Spara 3722.00 SEK
14% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17809736
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH31294.04
50 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
14175.00 SEK
11786.60 SEK / Paket med 10
Spara 2388.40 SEK
16% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
•Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
• Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
•Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
• Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
• Kromatografimatning och fraktionsinsamling
• Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
•Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• —Filter som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• Provportar —septum-stil och nålfria portar
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
Specifikationer
Specifikationer
TPE
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, Luer-lås