Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, 3 portar, Single Pk - Edge Ports
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17859756 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17859756 2 l
17879746 5 l
17899746 10 l
17809756 20 l
17849756 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17859756 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31296.05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28250.00 SEK
    24204.18 SEK / Paket med 10
    Save 4045.82 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
  • Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
  • Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
  • Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
  • Kromatografimatning och fraktionsinsamling
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
  • Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
  • Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
  • Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
  • Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
  • Provportar —septum-stil och nålfria portar
  • Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Kvantitet 2 L
Rörledning 2 MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum)
Rörledning 3 Insprutningsport, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 6,35 x 9,53 mm (0,25 x 0,375 tum)
Slangledning 1 MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum)
Slangstil TPE