Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, 3 portar, Single Pk - Edge Ports
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
20 L
50 L
Beskrivning
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
- Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
- Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
- Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
- Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
- Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
- Kromatografimatning och fraktionsinsamling
- Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
- Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
- Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
- Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
- Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
- Provportar —septum-stil och nålfria portar
- Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Kvantitet | 5 L |
| Rörledning 2 | MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum) |
| Rörledning 3 | Insprutningsport, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 6,35 x 9,53 mm (0,25 x 0,375 tum) |
| Slangledning 1 | MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum) |
| Slangstil | TPE |