Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, 3 portar, Single Pk - Edge Ports
Produktkod. 17899746 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
5 l
10 l
20 l
50 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17899746 10 l
17859756 2 l
17879746 5 l
17809756 20 l
17849756 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17899746 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31296.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22690.00 SEK
    19440.63 SEK / Paket med 10
    Save 3249.37 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Med Thermo Scientific 2D Labtainer består BioTitan BioProcess Container av Aegis5-14 enkel-webb, flerskiktsfilm.
Funktioner i Thermo Scientific 2D-systemet BPC inkluderar:
  • Nu tillverkad med en BioTitan retentionsanordning—som är utformad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
  • Använd för att eliminera rengöringssteg efter användning med återanvändbara behållare och för att minska risken för korskontaminering
  • Byggd i ett ISO 7-rums renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC inkluderar:
  • Skörda från, mata in i och samla prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Buffert, odlingsmedia samt processvätska beredning och lagring
  • Kromatografimatning och fraktionsinsamling
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standardsystem BPC för optimerad engångsteknik
Välj från branschens största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
  • Kopplingar—raka, reducerande, armbågs-, T-stil, X-stil och kors-stil
  • Kontakter Snabbkopplingar—/frånkopplare, aseptiska kontakter och frånkopplare, ånga-till- och ång-genom-kontakter
  • Filter—som används för att minska biologisk belastning; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
  • Tubtermoplastiska—elastomerer, platinahärdad silikon
  • Exempelportar—i septumstil och nålfria portar
  • Klämmor, —skjutre, nypband och krimpband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 10 l
Kvantitet 10 L
Rörledning 2 MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum)
Rörledning 3 Insprutningsport, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 6,35 x 9,53 mm (0,25 x 0,375 tum)
Slangledning 1 MPC Insats, polykarbonat, slanglängd: 8 cm (3 tum), ID x OD: 9,6 x 12,7 mm (0,378 x 0,50 tum)
Slangstil TPE