Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, 3 portar, Single Pack
De Thermo Scientific 2D Labtainer™ med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
3205.00 SEK - 24340.00 SEK
Specifikationer
Slanglängdslinje 1 | 30 cm (12 tum) |
---|---|
Slanglängdslinje 3 | 8 cm (3 tum) |
Slanglängdslinje 2 | 30 cm (12 tum) |
Slangmateriallinje 3 | Polypropen |
Slangmateriallinje 1 | Polykarbonat |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17819746
|
Thermo Scientific™
SH31295.05 |
2 L |
13460.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17879686
|
Thermo Scientific™
SH31295.01 |
5 L |
24340.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17819696
|
Thermo Scientific™
SH31295.02 |
10 L |
3465.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17829746
|
Thermo Scientific™
SH31295.03 |
20 L |
3205.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17839746
|
Thermo Scientific™
SH31295.04 |
50 L |
9910.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
- Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
- Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
- Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
- Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
- Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
- Kromatografimatning och fraktionsinsamling
- Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
- Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
- Kontaktdon —snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
- Filter —som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
- Slang —termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
- Provportar —septum-stil och nålfria portar
- Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
Rad 1
MPC insats, polykarbonat
Slanglängd: 30 cm (12 tum)
ID x OD: 9,7 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 tum)
Rad 2
MPC insats, polykarbonat
Slanglängd: 30 cm (12 tum)
ID x OD: 9,7 x 12,7 mm (0,38 x 0,5 tum)
Rad 3
Ändplugg, polypropen
Slanglängd: 8 cm (3 tum)
ID x OD: 6,35 x 10,92 mm (0,25 x 0,43 tum)
Specifikationer
30 cm (12 tum) | |
30 cm (12 tum) | |
Polykarbonat | |
TPE |
8 cm (3 tum) | |
Polypropen | |
Polykarbonat |