Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, två portar, Luer Lock + MPC
Produktkod. 17859716 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Produktkod. 17859716
Brand: Thermo Scientific™ SH31293.14
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
•Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
• Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
•Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
• Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
• Kromatografimatning och fraktionsinsamling
• Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
•Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• —Filter som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• Provportar —septum-stil och nålfria portar
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kvantitet 500 mL
Slangstil TPE