Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container , BioTitan hållare, två portar, Luer-lås
Produktkod. 17879696 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17879696 100 ml
17859696 50 ml
17869696 250 ml
17849706 500 ml
17839686 1 l
17839706 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17879696 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31292.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    4658.01 SEK / Paket med 10
    Save 946.99 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
The Thermo Scientific 2D Labtainer with BioTitan BioProcess Container is composed of Aegis5-14 single-web, multi-layer film.
De Thermo Scientific 2D Labtainer med BioTitan BioProcess Container består av Aegis5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Thermo Scientific 2D BPC systemet inkluderar:
•Nu tillverkad med BioTitan Retention Device —designad för att ge överlägsen universell retention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkten
• Används för att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och för att minska riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-förhållanden
Tillämpningar av Thermo Scientific 2D BPC omfatta:
•Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
• Beredning och lagring av buffert, odlingsmedier och processvätska
• Kromatografimatning och fraktionsinsamling
• Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukt och bulkläkemedelsprekursorer
Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
•Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• —Filter som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• Provportar —septum-stil och nålfria portar
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gröna funktioner ISCC PLUS
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Kvantitet 100 mL
Slangstil TPE