Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, tre portar, Luer-lås
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17870607
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
2000 ml
5 l
10 l
20 l
50 l
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17870607 50 ml
17880667 100 ml
17800677 250 ml
17890607 500 ml
17800617 1 l
17820677 2000 ml
17840607 5 l
17870667 10 l
17880607 20 l
17860667 50 l
17890667 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17870607 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31050.11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5890.00 SEK
    4896.33 SEK / Paket med 10
    Save 993.67 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Labtainer 2D BioProcess Behållare (BPC) består av Aegis 5-14 enkelväv, flerskiktsfilm.
Funktioner av Labtainer 2D BPC omfatta:
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-
förhållanden Tillämpningar av Labtainer 2D BPC omfatta:
• Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbered och förvara buffert, odlingsmedia och processvätska
• Samla kromatografimatning och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukt
och bulkläkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• —Filter som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• Provportar —septum-stil och nålfria portar
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 7
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Bioprocessing
Sterilitet Sterila
Slangstil C-Flex
Filmbeskrivning Aegis 5-14
Port detalj 3 portar
Kvantitet 50 mL
Kapacitet (metrisk) 50 ml