Läs mer
Thermo Scientific™ Labtainer™ 2D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, tre portar, Luer-lås
Beskrivning
Funktioner av Labtainer 2D BPC omfatta:
• Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar riskerna för korskontaminering
• Konstruerad i en ISO 7 renrum under cGMP-
förhållanden Tillämpningar av Labtainer 2D BPC omfatta:
• Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
• Förbered och förvara buffert, odlingsmedia och processvätska
• Samla kromatografimatning och fraktioner
• Skörda, lagra och transportera bulkläkemedelsprodukt
och bulkläkemedelsprekursorer Anpassa standard BPC system för optimerad engångsteknik
Välj från branschens ’största komponentbibliotek med över 20 000 unika komponenter som inkluderar:
• Beslag —raka, reducerande, armbåge, T-stil, X-stil och tvärstil
• —Kontaktdon snabbkopplingar/frånskiljare, aseptiska kopplingar och frånskiljare, ång-till- och ånggenomgående kopplingar
• —Filter som används för att minska biobelastningen; steriliseringsfilter och ventilationsfilter
• —Slang termoplastiska elastomerer, platinahärdad silikon
• Provportar —septum-stil och nålfria portar
• Klämmer —skjutreglage, nyp- och pressband
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7 |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Bioprocessing |
| Sterilitet | Sterila |
| Slangstil | C-Flex |
| Filmbeskrivning | Aegis 5-14 |
| Port detalj | 3 portar |
| Visa mer |