Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 portar, Luer Lock-insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D-systemet består av Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lagers, 12,5 mL, etylvinylacetatfilm utan animaliskt ursprung och inkluderar 3 portar (inklusive ett injektionsställe). Ett brett utbud av kapaciteter, portkonfigurationer och slangstilar finns tillgängliga.
- Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
- Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
- Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
- Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
- Samla upp kromatografimatning och fraktion
- Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Inkluderar | 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe) |
| Material | EVA |
| Slangstil | EVA |
| Filmbeskrivning | ASI™ 28 |
| Ytterförpackning | En 4-mil. poly väska |
| Port detalj | Luer lock-anslutningar och injektionsställe |
| Produktlinje | Labtainer |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |