Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 portar, Luer Lock-kontakter, injektionsställe
Produktkod. 17840777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Produktkod. 17840777
Brand: Thermo Scientific™ SS00009I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D-systemet består av Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lagers, 12,5 mL, etylvinylacetatfilm utan animaliskt ursprung och inkluderar 3 portar (inklusive ett injektionsställe). Ett brett utbud av kapaciteter, portkonfigurationer och slangstilar finns tillgängliga.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Inkluderar 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe)
Material EVA
Slangstil EVA
Filmbeskrivning ASI™ 28
Ytterförpackning En 4-mil. poly väska
Port detalj Luer lock-anslutningar, reducering och injektionsställe
Produktlinje Labtainer
Kvantitet 50/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Mått (L x B x H) 24,9 x 19,8 cm (9,8 x 7,8 tum)
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 24.9 cm
Bredd (engelska) 7,8 tum
Bredd (metrisk) 19.8 cm
Produkttyp Bioprocessbehållare