Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 portar, C-Flex 374 MPC insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Produktkod. 17820797 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25/Cs.
Produktkod. Kvantitet
17820797 25/Cs.
1 options
Produktkod. 17820797
Brand: Thermo Scientific™ SS00021I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D-systemet består av Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lagers, 12,5 mL, etylvinylacetatfilm utan animaliskt ursprung och inkluderar 3 portar (inklusive ett injektionsställe). Ett brett utbud av kapaciteter, portkonfigurationer och slangstilar finns tillgängliga.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått 56,6 x 32,5 cm (22,3 x 12,8 tum)
Filmbeskrivning ASI™ 28
Ytterförpackning En 4-mil. poly väska
Port detalj 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe)
Material Etylvinylacetat
Kvantitet 25/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Produktlinje Labtainer
Slangstil C-Flex, EVA
Produkttyp Bioprocessbehållare