Läs mer
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC ), ASI™ 28 film, 3 portar, MPC insats och kroppsanslutningar, injektionsställe
Produktkod. 17800787 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17800787 1 l
17820787 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17800787 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SS00014I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd små volymer Labtainers för provtagning, skörd, beredning, lagring och transport av processvätskor.
Detta Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC ) 2D-systemet består av Thermo Scientific™ ASI™ 28-film, en 4-lagers, 12,5 mL, etylvinylacetatfilm utan animaliskt ursprung och inkluderar 3 portar (inklusive ett injektionsställe). Ett brett utbud av kapaciteter, portkonfigurationer och slangstilar finns tillgängliga.
  • Hjälper till att eliminera rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och att minska riskerna för korskontaminering
  • Alla Labtainers konstruerade i en ISO 7 renrumsmiljö under cGMP-förhållanden
Användningsområden:
  • Skörda från, mata in i och samla in prover från bioreaktorer och fermentorer
  • Förbereda och lagra buffert, odlingsmedia och processvätska
  • Samla upp kromatografimatning och fraktion
  • Skörd, lagring och transport av bulkläkemedelsprodukter och läkemedelsprekursorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Inkluderar 3 portar (1 Luer Lock-insatsanslutning + lock, 1 Luer Lock-kroppsanslutning + lock, 1 injektionsställe)
Material EVA
Slangstil EVA
Filmbeskrivning ASI™ 28
Ytterförpackning En 4-mil. poly väska
Port detalj MPC insats och kroppsanslutningar och injektionsställe
Produktlinje Labtainer
Kvantitet 50/Cs.
Frakt skick Rumstemperatur
Steriliseringsmetod Bestrålat
Mått (L x B x H) 24,9 x 19,8 cm (9,8 x 7,8 tum)
Längd (engelska) 9,8 tum
Bredd (engelska) 7,8 tum
Produkttyp Bioprocessbehållare
Kapacitet (metrisk) 1 l
Längd (metrisk) 24.9 cm
Bredd (metrisk) 19.8 cm